missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyridin-3,4-dicarboximid, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15414387
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4664-01-1
MDL-Nummer MFCD00013439

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pyridine-3,4-dicarboximide
Schmelzpunkt 230°C to 232°C
Summenformel C7H4N2O2
Menge 25 g
Synonym 3,4-pyridinedicarboximide, cinchomeronimide, 3,4-pyridinecarboximide, 1h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3 2h-dione, 2h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, cinchomeronic acid imide, 4-azaphthalimid, pyridine-3,4-dicarboximide, 1h,2h,3h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione
InChI-Schlüssel SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1NC(=O)C2=CN=CC=C12
IUPAC-Name 1H,2H,3H-pyrrolo[3,4-c]pyridine-1,3-dione
Molekulargewicht (g/mol) 148.12
PubChem CID 72926
Formelmasse 148.12
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt