Learn More
Pyrex™ PBT-Schraubverschlüsse
Für Reagenzflaschen, Kulturröhrchen und andere Flaschen mit Schraubverschluss. Pyrex™ PBT-Schraubverschlüsse sind entsprechend Ihren Anforderungen in vielen verschiedenen Größen lieferbar. Die Dichtscheiben gewährleisten eine inerte Innenabdichtung und Beständigkeit gegen feuchte Dämpfe und eignen sich hervorragend für Kulturanwendungen.
Marke: Pyrex 4503/20
73.06 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dichtscheibe aus PTFE für chemische Beständigkeit
- Widersteht Heißluftsterilisation bis 180 °C
- Autoklavierbar
Spezifikation
Schwarz | |
PTFE-beschichtete Gummieinlage | |
20/PK | |
PTFE-beschichtet | |
Reagenz- und Medienflaschen, Kulturröhrchen |
Schraubverschluss | |
PBT | |
20 mm | |
Autoklavierbar | |
Schraubkappe |