missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrex™ PBT-Schraubverschlüsse
Für Reagenzflaschen, Kulturröhrchen und andere Flaschen mit Schraubverschluss. Pyrex™ PBT-Schraubverschlüsse sind entsprechend Ihren Anforderungen in vielen verschiedenen Größen lieferbar. Die Dichtscheiben gewährleisten eine inerte Innenabdichtung und Beständigkeit gegen feuchte Dämpfe und eignen sich hervorragend für Kulturanwendungen.
Marke: Pyrex 4503/18
69.83 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chemische Beständigkeit durch die Dichtungsscheibe mit PTFE-Oberfläche
- Beständig gegen Heissluft-Sterilisation bis zu 180 °C
- Autoklavierbar
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Gummieinsatz mit PTFE-Oberfläche | |
20/Pckg. | |
PTFE-beschichteter Gummi | |
Schraubverschluss |
Für destilliertes Wasser, Lebensmittel | |
PBT | |
18 mm | |
Autoklavierbar |