Learn More
Pyrex™ Nesslerzylinder
Hergestellt aus Borosilikatglas, das speziell für seine Farbstofflosigkeit ausgewählt wurde und keine sichtbaren Defekte enthält. Die MBL™ Nessler-Zylinder werden für kolorimetrische Analysen wie die APHA-Farbbestimmung verwendet. Die Farbe einer Probensubstanz wird visuell mit einer Standardlösung verglichen.
Marke:  MBL CRC322
19.33 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12413601
  • 20.90 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas, das speziell für seine Farbstofflosigkeit ausgewählt wurde und keine sichtbaren Defekte enthält.Die MBL™ Nessler-Zylinder werden für kolorimetrische Analysen wie die APHA-Farbbestimmung verwendet.Die Farbe einer Probensubstanz wird visuell mit einer Standardlösung verglichen.
  • Zylinderbasis: Optische Planität für maximale Klarheit
  • Festes nominales Hubvolumen: Erhältlich mit 50 und 100 ml
  • Graduierungen: Nur Markierungen bei 50 und 100 ml
  • Geräte: Verkauf in passenden Paaren für einheitliche Vergleiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 0.8 ml
Flach
34 mm
100 ml
Nessler Zylinder
Borosilikatglas
Rund
Zum Farbvergleich von Proben
180 mm
50 ml