Learn More
Corning™ PYREX™ Septen für Medienflaschen
Artikelnummer. 11779485
Click to view available options
Material:
PTFE-beschichteter Silikonkautschuk
Silikonkautschuk
Zur Verwendung mit (Geräte):
GL25 PBT-Schraubkappe, mit Bohrung
GL32 PBT-Schraubverschluss, oben offen
GL45 PBT-Schraubverschluss, oben offen
Für den Einsatz mit oben offenem PBT-Verschlüssen
  • Silikon oder PTFE-beschichtetes Silikon
  • Für PYREX™ Quadratische Kappen
  • Kann bei 121 °C autoklaviert oder mit Heißluft bis 180 °C sterilisiert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material Silikonkautschuk
Anzahl pro Karton 10/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Menge 10 Kartons
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) GL45 PBT-Schraubverschluss, oben offen
Verschlussgröße GL45
Verschlusstyp Kein Verschluss