missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Hochtemperaturverschlüsse für Medienflaschen
Mit tropffreiem Ausgießring
42.35 CHF - 87.20 CHF
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Material | PBT |
Anzahl pro Karton | 10/Karton |
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17233474
|
Corning™
1395-25HTSC |
GL 25 |
42.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17263474
|
Corning™
1395-32HTSC |
GL 32 |
49.31 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11759455
|
Corning™
1395-45HTSC |
GL 45 |
87.20 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Rote Polybutylterephthalat (PBT)-Kappen geeignet für hohe Temperaturen bis zu180 °C (356 °F)
- Oben offen zur Aufnahme von Septen für die Reagenzienzugabe
Spezifikation
Rot | |
10/Karton | |
Unsteril | |
Kappe mit Bohrung auf Oberseite | |
PBT |
PBT | |
10/Packung | |
Rot | |
Vorratsflasche | |
Hohe Temperatur |