Learn More
Pyrex™ Wasserummantelte Bechergläser
365.09 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Beschreibung
- Mit integrierter Jacke, durch die ein temperaturregelndes Medium zirkulieren kann
- Aus hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
- Mit PTFE-Schraubverbindungsstücken für die einfache und sichere Verbindung von 9 mm-Rohren
Spezifikation
Beschreibung | Verbindung: PTFE-Schraubgewinde |
Innendurchmesser (metrisch) | 80 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 110 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufrechterhaltung von Proben bei konstanter Temperatur |
Höhe (metrisch) | 235 mm |
Innenhöhe (metrisch) | 215 mm |
Enthält | PTFE-Schraubgewindeanschluss, integrierte Jacke |
Typ | Becher |