Learn More
Corning™ PYREX™ strapazierfähige Griffin-Bechergläser
Für den Einsatz unter rauen Bedingungen, wie z. B. bei maschinellem Waschen.
Marke:  Corning™ 1003-600
111.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12671766
  • 131.00 CHF / 6 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Messen von Flüssigkeiten mit robustem, langlebigem, verstärktem Glas. Pyrex™ Strapazierfähige Griffin-Messbecher aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
  • Mit Ausguss
  • Extragroßes Beschriftungsfeld
  • Alle 250 bis 4000 ml-Becher verfügen über eine zweifach graduierte metrische Skala
Compliance
Gemäß den ASTM™ E-960-Anforderungen entwickelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20,28 oz.
9.6 cm
Borosilikatglas
50 bis 500 ml
12.4 cm
Extragroße Markierung
Becher
Ja
Doppelt graduierte metrische Skala
3,77 in.
600 ml
Beste mechanische Festigkeit unter schwierigen Bedingungen, wie etwa mechanischen Wäschen
4,88 in.
50 ml
6 Packung
Wiederverwendbar
ASTM E960
Griffin
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.
    Aktionscode24123
    Gültig bis zum2025-06-14
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ strapazierfähige Griffin-Bechergläser > 600 mL