Learn More
Pyrex™ Gasverteilungsrohr
Verteilung von Gas in Flüssigkeiten zur Bildung der optimalen Bläschengröße. Pyrex™ Gasverteilungsröhrchen sind in verschiedenen Porengrößen lieferbar.
Marke:  Pyrex 3830/02M
78.28 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12663232
  • 84.50 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gas in Flüssigkeiten dispergieren, um die optimale Blasengröße zu erzielen.Pyrex™ Gasverteilungsröhrchen werden in einer Vielzahl von Porositäten geliefert.
  • Ideal zur Dispersion von Gas in Flüssigkeiten
  • Borosilikatglasröhrchen mit gesinterter Hülse
  • Auswahl an Hülsenporositäten für eine optimale Gasblasengröße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Porosität:1
300 mm
Gesinterter Hülse
Borosilikatglas (3.3)
Zur Verteilung von Gas in Flüssigkeiten