Learn More
Pyrex™ Gasverteilungsrohr
Verteilung von Gas in Flüssigkeiten zur Bildung der optimalen Bläschengröße. Pyrex™ Gasverteilungsröhrchen sind in verschiedenen Porengrößen lieferbar.
Marke: Pyrex 3830/00M
121.60 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gas in Flüssigkeiten dispergieren, um die optimale Blasengröße zu erzielen.Pyrex™ Gasverteilungsröhrchen werden in einer Vielzahl von Porositäten geliefert.
- Ideal zur Dispersion von Gas in Flüssigkeiten
- Borosilikatglasröhrchen mit gesinterter Hülse
- Auswahl an Hülsenporositäten für eine optimale Gasblasengröße
Spezifikation
Porosität:0 | |
300 mm | |
Gesinterter Hülse |
Borosilikatglas (3.3) | |
Zur Verteilung von Gas in Flüssigkeiten |