Learn More
Pyrex™ Trichter mit Druckausgleich, mit Graduierung und Küken aus PTFE
Zur Verwendung, wenn Systemen unter Vakuum Flüssigkeiten hinzugefügt werden müssen.
Marke:  Pyrex 443533
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12995121
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4800 Typ 4.
  • Mit austauschbarem PTFE-Küken für schmiermittelfreie Verwendung
  • Die Doppelskala zeigt die Volumina der enthaltenen/abgegebenen Flüssigkeit an.
  • Schaftinnenkonus zur einfachen Montage an Quickfit™ Aufbauten
  • Graduierungen in weißer Emaillefarbe
  • Mit hohlem Glasstopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Pyrex Glas, Borosilikatglas
Ja
Druckausgleichstrichter