Learn More
Pyrex™ Trichter mit Druckausgleich, mit Graduierung und Küken aus PTFE
Zur Verwendung, wenn Systemen unter Vakuum Flüssigkeiten hinzugefügt werden müssen.
Marke:  Pyrex 443554
235.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12915131
  • 255.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4800 Typ 4.
  • Mit austauschbarem PTFE-Küken für schmiermittelfreie Verwendung
  • Die Doppelskala zeigt die Volumina der enthaltenen/abgegebenen Flüssigkeit an.
  • Schaftinnenkonus zur einfachen Montage an Quickfit™ Aufbauten
  • Graduierungen in weißer Emaillefarbe
  • Mit hohlem Glasstopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Pyrex Glas, Borosilikatglas
Ja
Druckausgleichstrichter