Learn More
Pyrex™ Trichter mit Druckausgleich, mit Graduierung und Küken aus PTFE
Zur Verwendung, wenn Systemen unter Vakuum Flüssigkeiten hinzugefügt werden müssen.
Marke: Pyrex 443547
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 4800 Typ 4.
- Mit austauschbarem PTFE-Küken für schmiermittelfreie Verwendung
- Die Doppelskala zeigt die Volumina der enthaltenen/abgegebenen Flüssigkeit an.
- Schaftinnenkonus zur einfachen Montage an Quickfit™ Aufbauten
- Graduierungen in weißer Emaillefarbe
- Mit hohlem Glasstopfen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
250 ml | |
Pyrex Glas, Borosilikatglas | |
Ja | |
Druckausgleichstrichter |