Learn More
Pyrex™ Glaszylinder der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.
Marke:  Pyrex 3212/10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15777947
  • 249.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4788
  • Mit aufgedrucktem Chargencode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Aus chemikalienbeständigem Pyrex-Borosilikatglas
  • Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
  • Mit Polyethylen-Stopfen
  • Stabiler sechseckiger Glasfuß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Glas
Klasse A
291 mm
24/29
Messzylinder
ISO 4788
100 ml
Stopfen aus Polyethylen
Polyethylen