Learn More
Pyrex™ Weithalskolben aus Borosilikatglas mit flachem Boden
Die Konstruktion aus Pyrex™ Glas gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel.
Marke: Pyrex 1080/08D
136.80 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 24450
- Mit weitem Hals zur einfachen Zugabe von festen Proben usw.
- Flacher Sockel zum Aufstellen auf Arbeitstischen, Kochplatten usw.
- Die Konstruktion aus Pyrex™ Glas gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel.
- Hervorragende chemische Beständigkeit für kontaminationsfreie Leistung
Spezifikation
ISO 24450 | |
250 ml | |
Borosilikatglas, Pyrex Glas | |
140 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Weithalskolben aus Borosilikatglas mit flachem Boden > Kapazität: 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur