Learn More
Pyrex™ Quadratische Medienflaschen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12073333
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
32 mm
45 mm
45 mm
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Quadratische Medienflaschen aus Borosilikatglas lassen sich in Wasserbädern oder auf Regalen enger zusammenstellen. Dank der rechteckigen Form lässt sich gegenüber runden Flaschen bis zu 20 % Platz einsparen. Jede Flasche wird mit Polypropylenverschluss und Ausgießring geliefert. Bis zu 140 °C verwendbar.
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.Pyrex™ quadratische Laborflaschen aus Borosilikatglas für Medien ermöglichen ein engeres Stapeln in Wasserbädern oder auf Regalen.Die quadratische Form spart bis zu 20 % Platz im Vergleich zu runden Flaschen.Jede Flasche wird mit einer Polypropylen-Kappe und einem Ausgießring geliefert.Für den Einsatz bis 140 °C.
  • Quadratische Form ermöglicht engere Stapelung in Wasserbädern oder Regalen
  • Bis zu 20 % Platzersparnis gegenüber runden Flaschen
  • Flasche komplett mit Kappe aus Polypropylen und Ausgießring
  • Zur Verwendung bis 140 °C
  • Gedruckt mit einem Nachverfolgbarkeitscode: downloadbares Chargenzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Enthält Kappe und Ausgießring
Material Pyrex Borosilikatglas
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 222 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 94 mm
Verschlusstyp Kappe