Learn More
Ersatzglasschlüssel aus Pyrex™ Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas.
Marke:  Pyrex SSD102K
25.46 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12454761
  • 27.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ersatzküken für SSD: Serie von Absperrhähnen
  • Aus Borosilikatglas.
  • Lieferung komplett mit Kükenhaltevorrichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzglashahn
1.5 mm
12.5 mm
Borosilikatglas