Learn More
Pyrex™ Enghalskolben mit flachem Boden aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Pyrex™ Glas gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel. Pyrex™ Enghals-Siedekolben mit flachem Boden aus Borosilikatglas entsprechen der Norm ISO 1773. Die hervorragende chemische Beständigkeit gewährleistet kontaminationsfreie Leistung. Mit Markierung in weißer Emailfarbe und Flachboden, der ein Verschütten verhindert.
Marke:  Pyrex 1070/40D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10211560
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 1773
  • Flacher Boden für das Stellen auf Tische und Heizplatten etc.
  • Hergestellt aus Pyrex™ Glas für eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Ausgezeichnete chemische Haltbarkeit für eine kontaminationsfreie Leistungsfähigkeit
  • Mit Markierungsfläche aus weißem Email
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1773
12000 ml
465 mm
Flach
53
57 mm
Borosilikatglas, Pyrex™
Enghals
300 mm
Zertifikate
Special Offers
Special Offers