Learn More
Pyrex™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Wird für zahlreiche Laborexperimente verwendet. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolben mit engem Hals ist DIN ISO1773-konform.
Marke: Pyrex 1130/08D
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Wird für zahlreiche Laborexperimente verwendet.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit engem Hals sind DIN ISO 1773-konform.
- Konform mit DIN EN ISO 1773
- Erlenmeyer-Muster
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
- Weiße emaillierte Graduierungen und Beschriftungsfeld
- Graduiert bis zur vollen Kapazität
- Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
- Chargenzertifikat zum Download unter www.scilabware.com
Spezifikation
ISO 1773, DIN 12353 | |
125 mL | |
Ja | |
Enghals | |
Ja | |
Konisch |
28 mm | |
Borosilikatglas | |
117 mm | |
10 | |
Ja | |
Körper: 69 mm |