Learn More
Pyrex™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Wird für zahlreiche Laborexperimente verwendet. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolben mit engem Hals ist DIN ISO1773-konform.
Marke:  Pyrex 1130/06D
66.42 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11962568
  • 74.35 CHF / 10 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wird für zahlreiche Laborexperimente verwendet.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit engem Hals sind DIN ISO 1773-konform.
  • Erfüllt DIN ISO 1773 
  • Erlenmeyer-Muster
  • Aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion hergestellt
  • Emaille-Graduierungen und Markierungspunkt in weiß
  • Über volle Kapazität graduiert
  • Mit Rückverfolgungscode für ein herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
  • Chargenzertifikat kann unter www.scilabware.com heruntergeladen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1773, DIN 12353
Borosilikatglas, Pyrex™
105 mm
Ja
64 mm
100 ml
Ja
Konisch
Ja
17