Learn More
Pyrex™ Enghals-Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas mit Glasstopfen
Lagern Sie Reagenzien, analytische Standards und Kulturmedien in diesen Reagenzienflaschen aus Glas. Pyrex™ Borosilikatglasflaschen mit schmalem Hals und Glasstopfen bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit und halten hohen Temperaturen stand.
Marke: Pyrex 1521/12D
2579.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 4796-2
- Solider Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
- Pyrex™ Borosilikatglas mit geschliffenem Hals
- Autoklavierbar
Spezifikation
2000 mL | |
Borosilikatglas | |
ISO 4796-2 | |
Eng | |
Glas | |
138 mm |
29mm | |
10/Packung | |
Ja | |
262 mm | |
29/32 mm | |
Stopfen |