Learn More
Pyrex™ Enghals-Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas mit Glasstopfen
Lagern Sie Reagenzien, analytische Standards und Kulturmedien in diesen Reagenzienflaschen aus Glas. Pyrex™ Borosilikatglasflaschen mit schmalem Hals und Glasstopfen bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit und halten hohen Temperaturen stand.
Marke: Pyrex 1521/16D
170.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 4796-2
- Solider Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
- Pyrex™ Borosilikatglas mit geschliffenem Hals
- Autoklavierbar
Spezifikation
5000 ml | |
Borosilikatglas | |
ISO 4796-2 | |
Eng | |
Glas | |
181 mm |
45 mm | |
1/Pckg. | |
Ja | |
333 mm | |
45/40 mm | |
Stopfen |