Learn More
Pyrex™ Röhrchen aus Borosilikatglas in mittlerer Wandstärke und mit Bördelrand
Mittelwandige Reagenzgläser mit Rand, hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleisten ein überragendes Leistungsverhalten im Vergleich zu neutralem Borosilikat- und Kalknatronglas sowie eine hervorragende chemische Beständigkeit. Pyrex™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke und Rand eignen sich optimal für mikrobiologische Kulturarbeiten.
Marke: Pyrex 1620/02M
67.69 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für überlegenes Leistungsverhalten gegenüber neutralem Borosilikat und Kalknatronglas und eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.Randlose Pyrex™ Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke mit Rand aus Borosilikatglas eignen sich optimal für Arbeiten mit mikrobiologische Kulturen.
- Mitteldicke Wände mit Rand: für optimale Leistungsfähigkeit
- Robuster Aufbau: ermöglicht den Gebrauch bei hohen Temperaturen von bis zu 500 °C
- Konform mit: ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
75 mm | |
100/Packung | |
10 mm |
4 ml | |
Borosilikatglas | |
Ja |