Learn More
Pyrex™ Dickwandige randlose Röhrchen aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Pyrex™ Randlose Reagenzgläser mit hoher Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
Marke: Pyrex 1626/10M
132.80 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.22750kg
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit.Pyrex™ Randlose Reagenzgläser mit hoher Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
- Randlose dicke Wände: für hervorragende mechanische Festigkeit
- Robuste Bauweise: Reduziert Bruch, senkt die Kosten für den Austausch und verbessert die Anwendersicherheit
- Entspricht: ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
125 mm | |
100/Packung | |
16 mm |
15 ml | |
Borosilikatglas | |
Nein |