Learn More
Pyrex™ Pyknometer aus Borosilikatglas
Pyrex™ Pyknometer nach Gay-Lussac werden aus Pyrex™ Borosilikatglas gemäß ISO 3507 hergestellt und sind bereit für den Einsatz mit der richtigen auf der Flasche eingravierten Menge. Lieferung mit individuellen 10/19-Kapillarstopfen mit zur Flasche passender Nummerierung.
159.00 CHF - 229.00 CHF
Spezifikation
Material | Pyrex Borosilikatglas |
---|---|
Menge | Je |
Anzahl Stopfen | 43392 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3507 |
Closure Included | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10180670
|
MBL
BRE000 |
10 ml | ±1 ml |
159.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10223770
|
MBL
BRE002 |
25 ml | ±2 ml |
186.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10588570
|
MBL
BRE004 |
50 ml | ± 3 ml |
208.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10820621
|
MBL
BRE006 |
100 ml | ± 3 ml |
229.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Pyrex™ Pyknometer nach Gay-Lussac werden ISO 3507-konform aus Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt und sind für das auf der Flasche eingravierte exakte Volumen gebrauchsfertig.Lieferung mit individuellen Kapillarstopfen der Größen 10/19 mit zur Flasche passender Nummerierung.
- Entspricht ISO 3507, Gay-Lussac-Typ
- Gebrauchsfertig eingestellt – mit exakter Volumengravur auf der Flasche
- Mit individuellen Kapillarstopfen, die nummeriert und auf die Flasche abgestimmt sind
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
Pyrex Borosilikatglas | |
43392 | |
Ja |
Je | |
ISO 3507 | |
Stopfen |