Learn More
Pyrex™ Ansaugflaschen, groß
Optimal zur Lagerung von destilliertem Wasser
Marke: Pyrex 1565/18M
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weiter Hals mit einfacher Glasabdeckung
- Lieferung mit Kunststoffverbinder und Dichtring aus Gummi/PTFE
- Für GP6/10W Absperrhähne oder Glasrohre mit 14 mm Außendurchmesser
Spezifikation
10,000 ml | |
Ideal für die Lagerung von destilliertem Wasser usw. | |
Borosilikatglas | |
395 mm | |
234 mm |
127 mm | |
Deckel, Verbindungsstück aus Kunststoff und Dichtring aus Gummi/PTFE | |
Weit | |
Saugflasche |