Learn More
Pyrex™ Saugflasche mit seitlichem Schlauchanschluss
Lagern und entnehmen Sie mit dieser robusten Saugflasche viele verschiedene Flüssigkeiten. Pyrex™ Saugflaschen mit Schlauch-Seitenarm können als Abgabe- oder Aufbewahrungsbehälter für zahlreiche Lösungen verwendet werden. Diese Flaschen haben widerstandsfähige Flaschenhalsringe mit hochbelastbarerem Rand.
Marke:  Pyrex 1531/10D
332.50 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10355140
  • 359.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rohrförmiger Seitenarm zur Befestigung von flexiblen Schläuchen mit 9 mm Bohrung
  • Ungeschliffener Hals zur Aufnahme von Gummistopfen
  • Für mehrmalige Sterilisation (nass oder trocken)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Borosilikatglas
Saugflasche
28 mm
200 mm
111 mm