Learn More
Pyrazin-2,5-dicarboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452159
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein Pyrazin, das für die Proteomikforschung verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-05-4
Summenformel C6H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.11
MDL-Nummer MFCD00216919
InChI-Schlüssel GMIOYJQLNFNGPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-pyrazinedicarboxylic acid, 2,5-pyrazinedicarboxylicacid, pubchem8868, 2,5-pyrazine-diacid, ksc177q1r, pyrazinedicarboxylic-2,5 acid
PubChem CID 255280
IUPAC-Name Pyrazin-2,5-Dicarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=N1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazine-2,5-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt 255°C to 260°C (literature)
Menge 1 g
Beilstein 139985
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 168.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.