Learn More
Ansell PX130 Lightweight Polyurethane-Coated Nylon Glove Liners
Artikelnummer. 16835340
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.
  • Die Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche sorgt für Abriebfestigkeit
  • Elastischer Strickbund für eine sichere Passform
  • Der belüftete Rücken ist atmungsaktiv, um Schweiß zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Beschichteter Bereich Handfläche
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Spezifisch
Material Nylon
Größe 10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Maschinen und Gerätebetrieb
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Gehäuse PX130
Yarn Gauge 15