Learn More
Abnova™ PVT1 Split FISH Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
1630.00 CHF - 2685.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Format | Tube |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
Gen | Pvt1-Onkongen (nicht proteincodierend) |
Gen-Alias | MGC21751, NCRNA00079 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16023495
|
Abnova™
FS0053.100uL |
100 μl |
1630.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16033495
|
Abnova™
FS0053.200uL |
200 μl |
2685.00 CHF
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
MGC21751, NCRNA00079 | |
5820 | |
Flüssigkeit |
Tube | |
Pvt1-Onkongen (nicht proteincodierend) | |
PVT1 | |
DNA/RNA |