Learn More
Thermo Scientific™ PVDF Transfer Membranes, 0.45 μm
Pierce PVDF Transfer Membranes are made of high-quality polyvinylidene difluoride and provide high binding capacity for proteins and nucleic acids for western, Southern, and northern blotting methods.
279.00 CHF - 668.00 CHF
Spezifikation
Material | PVDF |
---|---|
Porengröße | 0,45 μm |
Inhalt und Lagerung | Lagern Sie Membranen flach bei Umgebungstemperatur und entfernt von chemischen Dämpfen. Einige Lösungsmitteldämpfe können die Membranen teilweise auflösen, wodurch die Porenstruktur gestört wird. |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Format | Porengröße | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Format | Porengröße | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11804131
|
Thermo Scientific™
88585 |
10 x 10 cm | Blatt | 0,45 μm | 10 Mini-gel Blots |
279.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10617354
|
Thermo Scientific™
88518 |
26,5 cm x 3,75 m | Rolle | 0,45 μm | ≥100 Mini-gel Blots (When cut to 8.8 x 10 cm); ≥80 Midi-gel Blots (When cut to 8.5 x 13.25 cm) |
668.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Pierce PVDF Transfer Membranes are made of high-quality polyvinylidene difluoride and provide high binding capacity for proteins and nucleic acids for western, Southern, and northern blotting methods. The 0.45-μm pore size make these membranes well-suited for a wide range of western blotting conditions and ideal for transfer of proteins >10 kDa. For best results, preactivate the membrane with 100% alcohol.
Features include:
• Re-probe characteristics—high mechanical strength makes PVDF an excellent membrane for stripping and re-probing
• Durability—compatible with most organic solvents, acids, and mild bases
• Compatible with commonly used transfer conditions and detection methods such as staining, chemiluminescence, and radiolabeling
• High sensitivity—exceptional binding capacity makes PVDF the ultimate choice for low abundance proteins
Spezifikation
PVDF | |
0,45 μm | |
Lagern Sie Membranen flach bei Umgebungstemperatur und entfernt von chemischen Dämpfen. Einige Lösungsmitteldämpfe können die Membranen teilweise auflösen, wodurch die Porenstruktur gestört wird. | |
Raumtemperatur |