Learn More
Thermo Scientific™ PVDF Transfer Membranes, 0.2 μm
Pierce PVDF Transfer Membranes are made of high-quality polyvinylidene difluoride and provide high binding capacity for proteins and nucleic acids for western, Southern, and northern blotting methods.
220.00 CHF
Spezifikation
Material | PVDF |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Inhalt und Lagerung | Lagern Sie Membranen flach bei Umgebungstemperatur und entfernt von chemischen Dämpfen. Einige Lösungsmitteldämpfe können die Membranen teilweise auflösen, wodurch die Porenstruktur gestört wird. |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Dimensions (LxW) | Format | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Dimensions (LxW) | Format | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10501664
|
Thermo Scientific™
22860 |
Pierce Low-Fluorescence PVDF Transfer Membrane | 7 cm x 8,4 cm | Blatt | 10 Mini-gel Blots |
220.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Pierce PVDF Transfer Membranes are made of high-quality polyvinylidene difluoride and provide high binding capacity for proteins and nucleic acids for western, Southern, and northern blotting methods. The 0.2-μm pore size is ideal for protein analysis of small amounts of proteins (as little as 10 pmoles), amino acid analysis, and transfer of small molecular weight proteins and peptides. For best results, preactivate the membrane with 100% alcohol.
Features include:
• Re-probe characteristics—high mechanical strength makes PVDF an excellent membrane for stripping and re-probing
• Durability—compatible with most organic solvents, acids, and mild bases
• Compatible with commonly used transfer conditions and detection methods such as staining, chemiluminescence, and radiolabeling. Choose Low-Fluorescence PVDF Transfer Membrane for fluorescent western blotting
• High sensitivity—exceptional binding capacity makes PVDF the ultimate choice for low abundance proteins
Spezifikation
PVDF | |
0,2 μm | |
Lagern Sie Membranen flach bei Umgebungstemperatur und entfernt von chemischen Dämpfen. Einige Lösungsmitteldämpfe können die Membranen teilweise auflösen, wodurch die Porenstruktur gestört wird. | |
Raumtemperatur |