Learn More
Masterflex™ PVDF-Rohradapter mit Außengewinde, gerade
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und halten höheren Drücken stand als Stecknippelanschlüsse.
Marke: Masterflex™ 30805-31
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
- PVDF-Komposition
Spezifikation
Gerader Rohradapter mit Außengewinde | |
Autoklavierbar | |
1 11/32 Zoll | |
3/8 Zoll | |
1/4 in. NPT(M) | |
Gerade |
Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter | |
PVDF | |
3/8 Zoll | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
13/16 Zoll |