Learn More
Buerkle™ PVDF Vierwege-Steckverbinder
Das zylindrische 4-Wege-Schlauchverbindungsstück dient zum Anschließen von Schläuchen. Nützlich zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen im Labor.
16.20 CHF - 34.70 CHF
Spezifikation
Produkttyp | 4-Wege-Verbindungsstück |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, RoHS |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | PVDF |
Resistenzeigenschaften | Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15386297
|
Buerkle™
8717-0004 |
3 bis 5 mm |
16.20 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15396297
|
Buerkle™
8717-0006 |
5 bis 7 mm |
18.25 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15306307
|
Buerkle™
8717-0008 |
7 bis 9 mm |
22.95 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15316307
|
Buerkle™
8717-0010 |
9 bis 11 mm |
26.40 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15326307
|
Buerkle™
8717-0012 |
11 bis 13 mm |
30.10 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15336307
|
Buerkle™
8717-0014 |
13 bis 15 mm |
34.70 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- PVDF, temperaturbeständig bis max. +160 °C, sehr chemikalienbeständig
- Sterilisierbar
Spezifikation
4-Wege-Verbindungsstück | |
Autoklavierbar | |
Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig | |
160 °C |
EU-Lebensmittel, RoHS | |
PVDF | |
Durchsichtig |