Learn More
Buerkle™ PVDF Vierwege-Steckverbinder
Das zylindrische 4-Wege-Schlauchverbindungsstück dient zum Anschließen von Schläuchen. Nützlich zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen im Labor.
Marke: Buerkle™ 8717-0014
30.28 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PVDF, temperaturbeständig bis max. +160 °C, sehr chemikalienbeständig
- Sterilisierbar
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS | |
13 bis 15 mm | |
PVDF | |
10/Pckg. | |
Sterilisierbar | |
160 °C |
4-Wege-Verbindungsstück | |
Autoklavierbar | |
Schläuche mit einem Durchmesser von 13 bis 15 mm | |
Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig | |
Durchsichtig |