Learn More
Cytiva PVC-Schläuche
Schläuche für Peristaltikpumpe P-1.
122.00 CHF - 130.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit Peristaltikpumpe p-1
Typ Schläuche
Gesamtlänge (metrisch) 140 mm
Material PVC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11749575
Unterlagen ansehen
Cytiva
19-7629-01
1 mm
122.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11390022
Unterlagen ansehen
Cytiva
19-7630-01
2,1 mm
130.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11300032
Unterlagen ansehen
Cytiva
19-7631-01
3,1 mm
125.00 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Peristaltikpumpe p-1
Schläuche
140 mm
PVC