Learn More
Buerkle™ Transparente Weithals-PVC-Behälter
Artikelnummer. 11812633
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
300 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 mL
Die Konstruktion aus hochtransparentem PVC gewährleistet eine optimale Sicht und Stoßfestigkeit. Buerkle™ Weithalsbehälter aus PVC lassen sich dank ihrer weiten Öffnung leicht und sicher befüllen.
  • Schwarzer Schraubdeckel mit Versiegelung aus Polyethylen
  • Geeignet für Flüssigkeiten, Puder, Granulate, Kapseln und Färbemittel
  • Zum Transport von Proben
  • Optimierte Stauraumausnutzung durch quadratische Form
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Durchsichtig
Abmessungen (L x B x H) 95 x 95 x 152 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 69 mm
Material PVC
Länge (metrisch) 95 mm
Breite (metrisch) 95 mm
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 152 mm
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe