Learn More
Fisherbrand™ CRYOSLEEVE SCHUTZHUELLE für Cryoröhrchenhalter
Gewährleistet zusätzliche Sicherheit und zusätzlichen Schutz der Proben. Fisherbrand™ Kryogene Röhrchenmanschetten aus PVC sind widerstandsfähiger als Manschetten aus Karton.
Marke: Fisherbrand™ HS23210
64.09 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Während der Lagerung im Tiefkühlgerät oder LN2-Behältern werden die Fläschchen von Aluminiumstäben gehalten
- Nur mit für Flüssigphase zugelassenen Fläschchen verwenden
- Die Stöcke passen für die meisten gängigen Marken
- Die durchsichtigen PVC-Hülsen schützen die Fläschchen in den Aluminiumstäben bei der Handhabung und Lagerung
- Kunststoff ermöglicht die Fläschchenerkennung ohne Entnahme
Spezifikation
Transparent | |
10.8 in. | |
100/Pckg. | |
275 x 14.5 mm (L x dia.) | |
PVC | |
-196°C |
275 mm | |
Zur Lagerung im Gefrierschrank oder in LN2-Behältern | |
1 kg | |
Zylindrisch | |
Kryo-Hülsenstrohhalme |