Learn More
Kartell™ PVC K30 Schläuche
Aus ungiftigem PVC. Kartell™ PVC K30 Schläuche sind flexibel und transparent.
Marke:  Kartell™ 0389500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12523407
  • 96.65 CHF / 20 Meter
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus ungiftigem PVC.Kartell™ K30 PVC-Schläuche sind biegsam und durchsichtig.
  • Temperaturbereich: -5 bis 50 °C 
  • Cadmiumfrei
  • Geeignet für den Transfer von Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
14 mm
Für den Transfer von Flüssigkeiten
Je 1 x
50 °C
PVC
20 m
-5 °C
Durchsichtig