Learn More
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Extinguisher Pictogram
Marke: Brady™ 816896
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010 | |
PVC | |
Bidirektional: | |
203 mm | |
203,00 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Rot |
PIC F001-203x203-BIPVC-CRD/1 | |
Je 1 | |
Innen- und Außenbereich | |
1,591 mm | |
-20 °C bis 70 °C | |
Global |