Learn More
DWK Life Sciences PVC-beschichtete Reagenzflaschen mit Kappen aus Polypropylen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen: 4,22 oz 125 ml
Beschreibung
Die stabile Beschichtung verhindert Glasstreuung bei Bruch, sodass die Reinigung einfach und sicher ist.
- Die inerte PVC-Beschichtung widersteht starken Säuren, Laugen und den meisten Lösungsmitteln
- Borosilikatglas ist robust und rissbeständig, und die tropffreie Ausgießlippe ermöglicht ein sicheres und saubereres Ausgießen
- Flaschen mit 4,2 und 8,45 oz. (125 und 250 ml) verfügen über einen speziellen Schraubverschluss und ein spezielles Etikett, um die OSHA-Anforderungen zu erfüllen
- Flaschen mit 0,6 gal. (2300 ml) haben einen Handgriff
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,8 in. |
Material | Borosilikatglas |
Verschlussfarbe | Weiß |
Höhe (metrisch) | 122 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 4,8 in. |
Verschlussauskleidung | PTFE |