Learn More
Cole-Parmer™ PVC-Flaschenhalter
Diese Flaschenhalterungen lassen sich mithilfe des angebrachten doppelseitigen Klebebands an einer Wand, Haube oder Arbeitsfläche montieren. Cole-Parmer™ Flaschenhalterungen eignen sich hervorragend für die meisten Standard-Spritzflaschen.
Marke:  Cole-Parmer™ 63526-60
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11796758
  • 92.10 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste PVC-Konstruktion
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenhalter
3
78.7 mm
Wand, Haube oder Arbeitsfläche