Learn More
Navailles PVC-Stuhl mit automatischer Anpassung
Der automatisch adaptive Stuhl fördert eine dynamische Körperhaltung, die den Körper auf natürliche Weise neu ausbalanciert und den Blutfluss in den Beinen verbessert.Er besteht aus einem kurzen, nach vorne gekippten Sitz, der in zwei Teile geteilt ist, und auf Dämpfern basiert, die ein Dreieck bilden.
Marke:  Navailles 4UP 91GHAP 01 905
517.95 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17406172
  • 735.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ergonomie und Design verhindern Ermüdung
  • Abriebfestes Material ohne Klammern und Nähte
  • Aluminium, 5-beiniger, verstärkter Fuß
  • Chrom-Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
  • Verformbarer Sitz, um 2° nach vorne neigbar
  • Montage auf Dämpfern
  • Hohe, verstellbare Lehne mit Lendenstütze
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Keine Armlehnen
Urban M1 PVC
Gasfedersäule
120 kg
Urban M1 PVC
28,5 lb.
Keine
60 cm
Ja
M1.
Sitz, Rückenlehne, Fußstütze
265 lb.
630 bis 870 mm
8 Jahre
12,9 kg
23,6 in.