Learn More
Purpurin, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Purpurin |
Schmelzpunkt | 253°C to 256°C |
Farbe | Braun bis Braun-Rot |
Flammpunkt | 113°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Beilstein | 08, 509 |
Merck Index | 15, 8056 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in hot water,freely soluble in alcohol and ether,soluble in benzene,toluene; xylene,boiling alum,solution |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Purpurin
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.