Learn More
MP Biomedicals™ Purple Screw Caps
Use with empty FastPrep™ tubes. Purple Caps are screw caps with an O-ring for use with 2 mL microfuge tubes. These caps are sold separately for those who wish to fill their own Lysing Matrix E tubes for prepare samples for homogenization.
Marke:  MP Biomedicals™ 115064010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11451525
  • 1568.80 CHF / 5000 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Purple Caps fit empty FastPrep™ tubes and are used in FastPrep™ systems.
  • Add sample to empty tube, add Lysing Matrix E material and lysing buffer, and apply cap. Process using FastPrep™ instrument or other bead-beater to lyse, grind or homogenize sample.
  • Purple caps are also found in the Fast DNA™ Spin Kit for Soil and Fast RNA™ Pro Soil Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Violett
Store at Room Temperature (15°C to 30°C)
Screw Cap
2 mL
5000 Pk.
Sonderangebote
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.