Learn More
Puromycin-Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493889
Click to view available options
Menge:
100 mg
Verursacht einen vorzeitigen Kettenabschluss bei der Proteinsynthese
It also exhibits antitumor activity in studies on brain tumor cells. Puromycin is a protein synthesis inhibitor that causes premature chain termination by acting as an analog of the 3¢-terminal end of aminoacyl-tRNA. It has been used to study transcriptional regulatory mechanisms that control the sequential and coordinate expression of genes during cell differentiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Informationen
  • Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat ist das Hydrochlorid-Salz von Puromycin und ist ein Aminoglykosid mit antibiotischer Aktivität, das aus Streptomyces alboniger isoliert wurde
  • Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat ist ein Proteinsynthesehemmer, der eine vorzeitige Kettenterminierung bewirkt, indem es als Analogon der 3’-terminalen Enden der Aminoacyl-tRNA wirkt und so die Proteinsynthese hemmt
Anwendungen
  • Diese Verbindung zeigt antimikrobielle, antiprotozoische, antitrypanosomale und antineoplastische Aktivitäten und wird auch als Antibiotikum in der Zellkultur eingesetzt
  • Zudem zeigt es Anti-Tumor-Aktivität in Studien über Gehirntumorzellen
  • Diese Verbindung wurde verwendet, um transkriptionelle regulatorische Mechanismen zu untersuchen, die die sequentielle und koordinierte Expression von Genen während der Zelldifferenzierung steuern
  • Es wirkt gegen grampositive Mikroorganismen und ist weniger wirksam gegen säurefeste Bazillen und gramnegative Mikroorganismen.Puromycin kann das Wachstum von Bakterien, Protozoen, Algen und Säugetierzellen in In-vitro-Studien verhindern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-58-2
Summenformel C22H31Cl2N7O5
Molekulargewicht (g/mol) 544.43
MDL-Nummer MFCD00150080
InChI-Schlüssel MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
PubChem CID 131632508
SMILES Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Puromycin dihydrochloride
Typ Puromycin Dihydrochloride
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 168°C to 170°C
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Beilstein 3853613
Merck Index 14,7943
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimethylamino)purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamid;dihydrochlorid
Formelmasse 544.44
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Puromycin dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (S)-3-[[2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxo propyl]amino]-3-deoxy-N,N-dimethyladenosine dihydrochlorid