Learn More
Block Technology Wasserstoffperoxid-Dampfgenerator – Puriter
Die Oberflächensterilisation wird durch eine patentierte Methode zur Verdampfung einer Wasserstoffperoxidlösung gewährleistet. Puriter ist für die Sterilisation von Innenflächen mit flüssigem Wasserstoffperoxid vorgesehen. Der gesamte Prozess wird mit einer patentierten BLOCK™ Technologie durchgeführt.
Marke: Block Technology PUR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bedienung über einen Touchscreen mit Programmauswahl und intuitiven Bedienelementen
- Steuerungssystem: Siemens Touchscreeen TP700 Comfort
- Strukturmaterial: Edelstahl AISI 304, FIN8-geschliffene Oberfläche
- Kompressionsmethode der Luftzufuhr
- Am Installationsstandort muss eine Druckluftversorgung vorhanden sein
- Unser Dampferzeugungsprozess läuft unter normalen Temperaturen (ca. 25 bis 30 °C) und mit normalem Druck ab
- Er hinterlässt keine toxischen Rückstände, da sich Wasserstoffperoxid nach der Dekontamination in Sauerstoff und Wasser zersetzt
- Das Gerät ist mobil = Oberflächen an verschiedenen Orten können dekontaminiert werden
- Das Gerät kann mit einer DN50 Triclamp Klemmverbindung an weitere Geräte angeschlossen werden
- Option zur Integration des Geräts in eine Isolier- oder Durchreichekabine
Anwendungen
- Hygiene, Desinfektion
- Sterilisation
- Innenflächen von geschlossenen Boxen (z. B. Isolier- oder Durchreichekabine)
- Innenflächen von Räumen
- Verwendet Wasserstoffperoxid 30 %
Spezifikation
Abbauleistung 0,2 μm | |
Kapseltyp | |
USB-Anschluss, HMI-Panel, Pumpe, Hauptschalter, Griff, Fenster zur H202-Füllstandsüberprüfung, Tür zum einfachen Austausch der Peroxidversorgung, Anschluss an Druckluft, Internetverbindung (Überwachungsnetzwerk), Netzanschluss und Kommunikationskabel | |
VHP-Generator |