Learn More
Labconco™ Purifier™ Cell Logic™+ Klasse II A2 Biosicherheitsschränke mit ScopeReady und TempZone mit Bodenstativ, internationale Modelle
Für Mikroskope geeignete Schränke für biogefährdende Stoffe mit fortschrittlicher ergonomischer Konstruktion zeichnen sich durch hohen Anwenderkomfort und Funktionalität aus
20995.00 CHF
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Produkttyp | Biosicherheitswerkbank Typ A2 |
Modell | Purifier Cell Logic+ |
Geräuschpegel | <63 dBA |
Steckdosen | 2, Zwei |
Produktcode | Marke | Innenbreite (angloamerikanisch) | Steckertyp | Steckdosen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innenbreite (angloamerikanisch) | Steckertyp | Steckdosen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16555700
|
Labconco™
342591131 |
5 ft. | 230 V Schutzkontakt | 2, Zwei |
20995.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Funktionen aller Modelle:
- Elektronisch kommutierter Motor (EZM)
- Luftstromüberwachungssystem mit Konstant-Luftstromprofil (CAP)
- Eigensicherer negativer Druckaufbau
- Air-Wave™ Einsteigersystem
- Contain-Air™ Unterdruckkanal
- HEPA-Zufuhr- und Abluftfilter mit einem Wirkungsgrad von 99,99 %. ULPA-Filter mit 99,999 % Wirkungsgrad erhältlich
- Innen montiertes Farb-LCD-Display mit Sichtlinie und MyLogic OS. Zeigt die Filterlebensdauer, Statusmeldungen für Alarmbedingungen und Warnmeldungen an. 8 Sprachen verfügbar
- Helle, blendfreie LED-Beleuchtung mit 90 bis 150 Footcandle außerhalb des kontaminierten Arbeitsbereiches
- Vollständig schließende, durchsichtige 1/4 Zoll dicke, gehärtete Sicherheitsglasrahmen
- Gebogenes Edelstahl-Einlassgitter mit Sekundärluftstromschlitzen für Luftreserve
- Zwei elektrische Duplex-Steckdosen. Bündig montierter Edelstahl mit gedämpften Scharnieren. Einzelne Steckdosen bei 230 V-Modellen. Eine Steckdose auf jeder Seite, mit Erdschlussunterbrechung (115 V)
- Smart-Start™ System: Anwenderprogrammierbares Starten und Herunterfahren
- Das Night-Smart™ System reduziert die Gebläsedrehzahl, wenn der Rahmen geschlossen ist
- Auslaufsicheres Edelstahl-Innengehäuse & Außenseite aus pulverbeschichtetem Stahl
- Abnehmbarer Handtuchhalter unter der Arbeitsfläche
- Codeaktivierte elektronische Sicherheitsverriegelung
- 22,6 Zoll (57 cm) max. Öffnung des Rahmens & 27,0 Zoll (69 cm) Sichthöhe
- Um 10° abgewinkelter Rahmen mit ausgeglichenem, einfachem Hubmechanismus
- ADA-konforme Touchpad-Steuerung an der rechten Seitenstrebe
- Geräuschpegel <63 dBA
- Wärmebelastung 990 BTU/h (4 ft-Modelle)
- Herausnehmbare, nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl 304, eingesenkte Arbeitsfläche mit Knäufen zum Herausheben
- Scope-Ready™ Paket bestehend aus 7,0 Zoll breitem x 10,5 Zoll hohem (18 x 27 cm) Rahmenausschnitt und Pure-Vu™ Dichtung mit pulverbeschichtetem Stahlkragen. Eine Stand-Still™ Isolationsplattform ist erforderlich und separat erhältlich
- TempZone™ Paket bestehend aus temperaturgeregeltem Arbeitsbereich, 10,5 Zoll (27 cm) breit x 12,0 Zoll (30 cm) tief (7,0 x 12,0 Zoll bei3 ft-Modellen) auf der linken Seite der Arbeitsfläche. Umwälzthermostat erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Anforderungen an den Umwälzthermostat: Mindestdurchflussrate von 0,4 bis 0,5 GPM (1,5 bis 1,9 LPM), typisches Volumen von 6 Litern und Temperatur von 0 bis 50 °C (Kühler/Heizung)
- Nominale Zuflussgeschwindigkeit von 105 fpm (0,5 m/s)
- Nominale Abflussgeschwindigkeit von 55 fpm (0,3 m/s)
- Ca. 70 % Luftumwälzung
- Gesamttiefe x Höhe: 31,2 x 61,7 Zoll (79,2 x 156,7 cm)
- 10 ft. (3 m) Netzkabel mit Stecker
- Integrierter Timer und digitale Uhr
- Fünf Jahre Garantie
- NSF International-konform
- Bei einigen Modellen ist ein optionales, nicht geschweißtes, NSF-zugelassenes Teleskopstativ im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehörpaket (ADA-konforme Wartungsvorrichtung(en) mit Kugelventil(en) und NSF-zugelassenem Vacu-Pass™ Kabel und Kabelportal) bei einigen Modellen enthalten
- Alle Modelle benötigen eine Stützbasis, wenn die Option für das nicht geschweißte Stativ nicht ausgewählt ist
Spezifikation
Edelstahl | |
Purifier Cell Logic+ | |
2, Zwei | |
22,9 cm | |
Schrank mit Zubehör, TempZone und ScopeReady Paketen und Untergestell | |
226,8 bis 242,1 cm | |
5 Jahre | |
31,2 in. |
Biosicherheitswerkbank Typ A2 | |
<63 dBA | |
89,3 bis 95,3 in. | |
226,8 bis 242,1 cm | |
LED | |
9 in. | |
50/60 Hz | |
79,248 cm |