Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Life Science Nitril-Laborhandschuhe (Boxhandschuhe)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
21.71 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Description
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science Nitril-Handschuhe bieten Komfort und Schutz dank:
BARRIERESCHUTZ
- Umfassende Tests und Standards
- Branchendurchschnittlicher AQL (1,0)
- 3 Stufen von farbcodiertem Schutz mit zunehmender Dicke
- Getestet gegen 57 Chemikalien, bis zu 14 Chemotherapie-Medikamente und Fentanyl
- Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt, zum Schutz vor Typ-IV-Allergien
NACHHALTIGKEIT
- Unsere Safeskin Glove Produktionsstätte (Thailand) nutzt 92% erneuerbare Energie.
- Die Spender werden aus bis zu 85 % recycelten Materialien hergestellt, die Etuis aus bis zu 100 % recycelten Materialien.
- PUREZERO™ Life Science Handschuhe werden in einer Anlage hergestellt, die die Anforderungen des ISO 14001: 2015 - Umweltmanagementsystems erfüllt
LIEFERSICHERHEIT
- Geliefert durch unsere vertikal integrierte globale Lieferkette
- Unterstützt durch unsere über 20-jährige Erfahrung in der Herstellung von Nitril-Untersuchungshandschuhen für den industriellen Markt
- Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe bis zu ihrer ursprünglichen Quelle
- Hergestellt in unserer eigenen Safeskin-Anlage in Thailand
Specifications
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC |
Chemotherapeutic Rated | 14 Chemotherapy Drugs |
Chlorinated | No |
Accelerator Free | No |
Anwendungen | Laboratory |
AQL | 1 |
Farbe | Green |
Einwegprodukt | Single-use |
Oberflächenbehandlung außen | Fingertip Textured |
Finger Thickness (English) | 4.7 mil |
Show More |