Learn More
HALYARD™ PUREZERO* HG3 hellblaue sterile Nitrilhandschuhe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17344350
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Hochwertige Handschuhe, die exakt auf die Anforderungen einer kontaminationskontrollierten Umgebung abgestimmt sind.
Ein Reinraumhandschuh mit garantiert geringen Partikelzahlen und Endotoxinwerten aufgrund wiederholter Waschvorgänge in entionisiertem Wasser und Chlorierung.
  • Nickelfrei
  • Puderfrei
  • Silikonfrei
  • Latexfrei und ohne Phtalate
  • Hohe Reinheit
  • Geringe Endotoxinkonzentrationen
  • Formulierung mit NULL-Vorhandensein dieser gefährlichen herkömmlichen Beschleuniger: Schwefel, Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamate (ZDEC oder ZDBC)
  • Backed up by a vertically integrated supply chain
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Zertifizierungen/Konformität (Europa) GMP Gütegrad A/B/C/D
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator Free Ja
AQL 1
Farbe Hellblau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,1 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0,10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Modell CLN923280
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm